Imprimer
Votre recherche pour: Indicateurs de stérilisation
57  résultat(s)
SearchResultCount:"57"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Les bioindicateurs Sterikon® plus peuvent être utilisés pour tester la fonctionnalité des autoclaves (15 minutes à 121 °C). Ils peuvent également être...
Fournisseur: MICRONOVA
Description: Saturated crepe paper/synthetic poly isoprene adhesive in plastic core. It is a proven method of positively confirming a completed sterilisation cycle...
Safer Human and Environmental Health
Fournisseur: LIOFILCHEM S.R.L.
Description: Biological indicators for validating the sterilisation using steam (autoclaves), VHP (isolators), dry heat and irradiation processes.
Fournisseur: LIOFILCHEM S.R.L.
Description: Biological indicators for validating sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).
Fournisseur: LIOFILCHEM S.R.L.
Description: Biological indicators for validating the sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).
Fournisseur: LIOFILCHEM S.R.L.
Description: Biological indicators for validating the sterilisation using VHP in isolators.
Fournisseur: LIOFILCHEM S.R.L.
Description: Biological indicators for validating the sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).
Référence Produit: (817-0302)
Fournisseur: Texwipe
Description: Indicateur de stérilisation, TX522A, Étiquettes pour salles propres, autoclavables, Longueur: 50 mm, Largeur: 50 mm
UOM: 1 * 1 ROU
Référence Produit: (489-0109)
Fournisseur: 3M MEDICAL
Description: Indicator tapes are Class 1 process indicators used for exposure monitoring. They provide assurance to the operator handling the processed items that ...
UOM: 1 * 1 ROU
Référence Produit: (481-0842)
Fournisseur: 3M MEDICAL
Description: Integrating indicator for use in determining whether the process conditions necessary for sterilisation were met inside each pack. Can be used in all ...
UOM: 1 * 500 Pce
Référence Produit: (BRND61750)
Fournisseur: Brand
Description: This self-adhesive crepe indicator tape turns from white to brown upon autoclaving.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (804-0226)
Fournisseur: 3M MEDICAL
Description: This chemical indicator tape is designed for use as packaging tape and for the immediate identification of items exposed to dry heat processing.
UOM: 1 * 1 ROU
Fournisseur: 3M MEDICAL
Description: An exposure monitor that securely seals packs, and provides a visual assurance that the package has been exposed to the steam sterilisation process.
Référence Produit: (481-0844)
Fournisseur: 3M MEDICAL
Description: This steam chemical indicator offers a distinct off-white to dark brown/black color change when exposed to steam sterilization.
UOM: 1 * 240 Pce
Fournisseur: PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Description: Ruban de crêpe adhésif blanc pour autoclaves standard.
Référence Produit: (489-1310)
Fournisseur: KARTELL
Description: Ruban adhésif en papier crêpé.
UOM: 1 * 1 ROU
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 57
no targeter for Bottom