Imprimer
VWR®, Barreaux d'agitation magnétiques, elliptiques, métaux terreux rares
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
442-0504EA 71.6 EUR
442-0504 442-0505 442-0506 442-0507 442-0503
VWR®, Barreaux d'agitation magnétiques, elliptiques, métaux terreux rares
Agitateurs Barreaux magnétiques
Revêtement en PTFE, noyau magnétique en métaux terreux rares : combinaison de samarium et de cobalt. Les agitateurs fonctionneront pleinement pendant de nombreuses années, car le magnétisme dure plus longtemps. Ils sont identifiés par une pastille noire en carbone inerte.
  • L'attraction magnétique est 1,5 à 2 fois supérieure à celle des agitateurs classiques
  • Très bonne résistance chimique
  • Thermorésistants, peuvent être utilisés à des températures élevées et faibles (−200 à +280 °C)