Imprimer
VWR®, Barreaux d’agitation magnétiques octogonaux avec anneau de support
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
442-0438EA 45 EUR
442-0438 442-0439 442-0434 442-0357 442-0435 442-0358 442-0436 442-0437 442-0281 442-0282 442-0441 442-0442 442-0443 442-0345 442-0444 442-0283 442-0284 442-0440 442-0286 442-0427 442-0428 442-0429 442-0445 442-0423 442-0346 442-0347 442-0424 442-0446 442-0425 442-0349 442-0426 442-0430 442-0354 442-0431 442-0355 442-0432 442-0433 442-0356 442-0350 442-0352
VWR®, Barreaux d’agitation magnétiques octogonaux avec anneau de support
Agitateurs Barreaux magnétiques
Revêtement PTFE, puissant noyau magnétique Alnico V. Surface lisse. Surface lisse. Pour une utilisation dans des récipients aux bases légèrement inégales ou courbées.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance thermique, peuvent être utilisés pour des applications à des températures élevées et faibles (–200 à +280 °C)
Attention: Les revêtements en PTFE coloré ne sont pas aussi inertes que ceux en PTFE pur.