Imprimer
VWR®, Stirring Rods
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
442-4539EA 21.8 EUR
442-4539 442-4542 442-4541
VWR®, Stirring Rods
Agitateurs Tiges d'agitation
Solides, en PTFE.
  • Inertes, n'occasionnent pas d'éraflures, utilisables à des températures allant jusqu'à +280 °C