Imprimer
Votre recherche pour: Robinets d'arrêt
131  résultat(s)
SearchResultCount:"131"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (S7521-10EA)
Fournisseur: Merck
Description: Made of nylon.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (216-1745)
Fournisseur: VWR Collection
Description: PP, blanc/violet.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Exceptional durability.
Référence Produit: (612-7206)
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR®, Spare stopcock for burettes 612-6694, 612-6695 and 612-6696
UOM: 1 * 1 Pce
New Product
Référence Produit: (467-0111)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Robinet de rechange, VWR®, Robinets Avec axe en PTFE, NS 24/29
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: En PTFE (excepté les bouchons).
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: Plugs, Ø trou: 10,0 mm, Robinet: 29,2 RN, Pour: Robinets, à tube droit, Spare PTFE stopcock key
Fournisseur: Bohlender
Description: Miniature stopcocks of PTFE with male or female connection threads and stopcock plug of FEP.
Fournisseur: Bohlender
Description: Made of PFTE, white, with grip and nut of PP, red.
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: Vacuum stopcocks, DURAN® with side arms and hollow NS glass plug.
Fournisseur: Bohlender
Description: Made of PTFE.
Fournisseur: Bohlender
Description: Made of PFTE, white, with grip and nut of PP, red.
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Ball valve made of PP with outer/inner thread.
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: DURAN®, verre borosilicaté, avec clé en verre solide ou PTFE
Fournisseur: Brand
Description: Verre borosilicaté 3.3.
Fournisseur: BÜRKLE
Description: PP, black/red
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 131
no targeter for Bottom