Imprimer
Adapters, stopcock, T-shape with Quickfit® cone
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
201-0265EA 102 EUR
201-0265 201-0266
Adapters, stopcock, T-shape with Quickfit® cone
Adaptateurs Raccords rodés
PYREX®, borosilicate glass.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
General purpose (GP) Rotaflo® PTFE stopcock providing fine flow control and positive closure. Detachable plastic screwthread connectors allow rubber tubing etc. to be fitted easily and safely.