Imprimer
Votre recherche pour: Bouchons
120  résultat(s)
SearchResultCount:"120"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Bouchon pour éprouvettes Ø 12 à 16 mm, en polyéthylène, à languettes.
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Liège naturel, qualité A1.
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces bouchons sont fabriqués en cellulose et utilisés pour les échantillons microbiologiques et les cultures de tissus dans des tubes à essais ou des E...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Fermeture sans graissage : évite le grippage des joints rodés. Les lèvres d'étanchéité inclinées périphériques améliorent l'étanchéité et réduise...
Fournisseur: VWR Collection
Description: En verre borosilicaté 3.3.
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces bouchons sont faits d'acétate de cellulose à tissage dense lié qui offre une excellente barrière contre les infestations d'acariens. Ils sont fabr...
Référence Produit: (462-0585)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Drain stoppers, VWR®
UOM: 1 * 5 Pce
Fournisseur: Saint-Gobain Performance plastics
Description: Les bouchons garantissent une parfaite étanchéité, même lorsque les bords des tubes ou récipients en verre, plastique ou métal devant être scellés son...
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: These standard taper hollow stoppers are made from borosilicate glass 3.3 and have a hexagonal head.
Fournisseur: Saint-Gobain Performance plastics
Description: En silicone, translucide. Les bouchons garantissent une parfaite étanchéité, même lorsque les bords des tubes ou récipients en verre, plastique ou mét...
Fournisseur: Simport Scientific
Description: Ces bouchons jetables en élastomère thermoplastique créent un joint anti-fuite résistant pour les tubes en verre et en plastique. Ils protègent les éc...
Fournisseur: Simport Scientific
Description: Conçu pour une insertion et un retrait facilités. Le retrait du bouchon est simple et rapide. Le système de fermeture FitsAll™ est idéal pour le rebou...
Fournisseur: Simport Scientific
Description: HDPE. Monter des tubes de 15 ml de capacité et 17 mm Ø.
Référence Produit: (720-2576)
Fournisseur: B. Braun
Description: These stoppers ensure a sterile closure of female connections after use.
UOM: 1 * 100 Pce
Fournisseur: Freudenberg Medical Europe GmbH
Description: HelixMark silicone stoppers enable reliable sealing of glass tubes, vials and flasks. The stoppers are suitable for all commonly used diameters and si...
promo
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Bouchon en caoutchouc, WHEATON®
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 120
no targeter for Bottom