Imprimer
Bouchons en caoutchouc
Fournisseur: Saint-Gobain
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
217-0112EA 0 EUR
217-0112 217-0871 217-0552 217-0551 217-0011 217-0010 217-9425 217-0538 217-0537 217-0119 217-0116 217-0874 217-0873 217-9427 217-0554 217-9426 217-0872 217-0869 217-0541 217-0123 217-0868 217-0549 217-0866 217-0129 217-0128 217-0865 217-0127 217-0545 217-0544 217-0862 217-0125 217-0861
Bouchons en caoutchouc
Bouchons Bouchons en caoutchouc
Bouchons coniques en caoutchouc naturel, gris-bleu, sans orifices.
  • Résistance à tous les produits chimiques de laboratoire courants
  • Très élastique, pour une étanchéité parfaite et une adhésion exceptionnelle
  • Forme solide
  • Résistance thermique de –5 à +70 °C (+120 °C en atmosphère humide)
Certifications: DIN 12871