Imprimer
VWR®, Bouchons coniques en liège
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
217-1014EA 3.35 EUR
217-1014 217-1025 217-1024 217-1013 217-1012 217-1023 217-1022 217-1011 217-1021 217-1020 217-1019 217-0898 217-1018 217-0897 217-1017 217-1016 217-1015
VWR®, Bouchons coniques en liège
Bouchons Bouchons en liège
Liège naturel, qualité A1.
  • Légers et résistants
  • Faciles à percer
  • Très économiques