Imprimer
Bouchons à forme conique
Fournisseur: Deutsch & Neumann
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
217-9509EA 3.9 EUR
217-9509 DENE1012531 217-9508 217-9507 217-9524 217-9502 217-0834 217-9523 217-9501 217-9522 217-0833 217-9521 217-0832 217-9506 217-0831 217-9505 217-0830 217-9504 217-9503 217-9560 217-0829 217-9520 217-9563 217-9562 217-9561 DENE1012529 217-9519 217-9518 217-9557 217-9513 217-9512 217-9556 217-9511 217-9555 217-9554 217-9510 217-9517 217-9516 217-9559 217-9515 217-9558 217-9514
Bouchons à forme conique
Bouchons Bouchons en silicone
Ces bouchons sont biologiquement inertes et translucides.
  • Résistant à des températures comprises entre –60 °C et +220 °C, et jusqu'à +250 °C sur des périodes courtes
Certifications: DIN 12 871