Imprimer
Votre recherche pour: Supports
27  résultat(s)
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: En liège naturel.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Idéals pour les flacons à fond rond et autres récipients en verre à fond rond. En liège aggloméré, naturel.
Fournisseur: ROBU GLASFILTER
Description: Rubber sleeves for filter crucibles.
Fournisseur: ROBU GLASFILTER
Description: Conical gaskets, made of rubber, to place between filter funnel and filter flask.
Fournisseur: Saint-Gobain Performance plastics
Description: Assurent une bonne stabilité des ballons et autres récipients à fond rond. Utilisables des deux côtés. Antidérapants, souples, empilables et faciles à...
Fournisseur: DEUTSCH & NEUMANN
Description: En caoutchouc, autoclavable.
Fournisseur: DEUTSCH & NEUMANN
Description: Sleeve for crucible 50 ml, Caoutchouc naturel
Référence Produit: (IKAA4448400)
Fournisseur: IKA
Description: This flask carrier with handle is constructed from anodised aluminium.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (AZLOTWR038)
Fournisseur: SciLabware
Description: This stand is suitable for most round bottomed flasks.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Supports pour flacons, Liège, Pour: 10 - 100 ml, Ø ext.: 80 mm, Ø int. inférieur: 30 mm, Hauteur: 30 mm
Fournisseur: DEUTSCH & NEUMANN
Description: En caoutchouc naturel
Fournisseur: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Description: Tabletop supporting frame, pipe Ø 27 mm, 800 mm height, for: flat flanges DN 150
Fournisseur: Corning
Description: Tubes en PP, coussinets de soutien en polyétherimide.
Référence Produit: (KART420)
Fournisseur: KARTELL
Description: Set of 7 adapters, conical, made of black neoprene, sleeve supports for Büchner funnels and filter flasks.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (511-0098)
Fournisseur: Sterilin
Description: Red natural rubber cones for use with filtering flasks.
UOM: 1 * 1 SET
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: Holders made from PP for round bottom flasks.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom