Imprimer
Votre recherche pour: Supports pour ballons
13  résultat(s)
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: En liège naturel.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Idéals pour les flacons à fond rond et autres récipients en verre à fond rond. En liège aggloméré, naturel.
Fournisseur: Saint-Gobain Performance plastics
Description: Assurent une bonne stabilité des ballons et autres récipients à fond rond. Utilisables des deux côtés. Antidérapants, souples, empilables et faciles à...
Référence Produit: (IKAA4448400)
Fournisseur: IKA
Description: This flask carrier with handle is constructed from anodised aluminium.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Supports pour flacons, Liège, Pour: 10 - 100 ml, Ø ext.: 80 mm, Ø int. inférieur: 30 mm, Hauteur: 30 mm
Référence Produit: (AZLOTWR038)
Fournisseur: SciLabware
Description: This stand is suitable for most round bottomed flasks.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Description: Fixed supporting frame, pipe Ø 27 mm, 1500 mm height, for: flat flanges DN 150
Fournisseur: Corning
Description: Tubes en PP, coussinets de soutien en polyétherimide.
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: Holders made from PP for round bottom flasks.
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Supports pour flacons, Liège, Pour: 250 - 1000 ml
Référence Produit: (214-1920)
Fournisseur: KARTELL
Description: Ce valet offre un positionnement sûr et antidérapant des ballons et autres récipients à fond rond, quelle que soit leur hauteur. Les anneaux intérieur...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (BELAF389500000)
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: PP
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: Anneaux en plomb avec revêtement en vinyle rouge et quatre pinces de maintien en acier inoxydable. Maintien solide des béchers et ballons, en toute st...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom