Imprimer
Holders for round bottom flasks, rubber, black
Fournisseur: Saint-Gobain
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
214-1931EA 0 EUR
214-1931
Holders for round bottom flasks, rubber, black
Supports Supports pour ballons
Assurent une bonne stabilité des ballons et autres récipients à fond rond. Utilisables des deux côtés. Antidérapants, souples, empilables et faciles à nettoyer. En caoutchouc noir.
  • Bonne résistance chimique
  • Bonne isolation thermique et électrique
  • Résistance thermique de −60 à +200 °C