Papier de protection de surface, Whatman™ Benchkote®
Protection des surfacesProtections pour paillasse
Material is strong and tear resistant when wet or dry
Smooth white surface can be written on with ink or pencil and lies flat
Suitable for saturation with disinfectant to protect benches where pathogens and other bacteria are present
Can be incinerated after use: PE layer is rapidly consumed when incinerated and does not melt or drip
Benchkote® material has a high quality, smooth, absorbent lab paper layer that soaks up liquid spills. A second laminated polyethylene layer prevents flow-through to the working surface.
New Product
Offre à durée limitée
Les articles signalés ci-dessous sont en promotion
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.