Imprimer
Votre recherche pour: Rubans adhésifs
171  résultat(s)
SearchResultCount:"171"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: La face arrière en polyéthylène et l'adhésif acrylique de ces rubans présentent de faibles émissions de gaz et de bonnes propriétés de propreté après ...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces rubans adhésifs en vinyle multi-usages, enroulés autour d'un rouleau en plastique, sont dédiés à la maintenance des salles propres et l'utilisatio...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces rubans sont fabriqués en polyéthylène avec un adhésif en caoutchouc synthétique.
Référence Produit: (332362S)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Couleur : Blanc.
UOM: 1 * 1 ROU
Fournisseur: MICRONOVA
Description: Extremely conformable, vinyl cleanroom tape with synthetic rubber, clean-peel adhesive; ideal for colour coding, sealing and marking on curved and irr...
Energy Efficient
Sustainable Materials
Sustainable Packaging
Water Efficient promo
Fournisseur: MICRONOVA
Description: These industrial grade cleanroom tapes are made of PE with acrylic adhesive.
Fournisseur: MICRONOVA
Description: Traités dans un environnement contrôlé, les rubans sont enroulés sur un cylindre en plastique et emballés individuellement. Ils sont parfaits pour les...
Fournisseur: MICRONOVA
Description: Ces rubans adhésifs irradiés pour salles blanches irradiées sont faits en vinyle et sont traitées dans un environnement ISO 4.
Energy Efficient
Sustainable Materials
Sustainable Packaging
Water Efficient
Fournisseur: Bohlender
Description: Ruban plat en PTFE vierge déformable avec structure en fibres extensible. Pour réaliser des anneaux d'étanchéité personnalisés « sur site »....
Fournisseur: DESCO
Description: These tapes are ideal in packaging for container sealing, static shielding bag closure and holding DIP tubes.
Fournisseur: Brady
Description: Floor marking tape.
Fournisseur: Brady
Description: These visual barricading tapes provide fast on-the-spot warning of potential dangers. The non-adhesive tape can be used for temporary outdoor or perma...
Fournisseur: MICRONOVA
Description: Ces rubans adhésifs pour salles blanches sont faits de PE avec adhésif acrylique.
Déstockage
Fournisseur: MICRONOVA
Description: Ces rubans adhésifs pour salles blanches sont faits de LDPE avec adhésif acrylique.
Fournisseur: MICRONOVA
Description: Conductive, anti-static polypropylene tape, specially designed with conductive grids embedded between two anti-static layers, for use on devices in ES...
promo
Fournisseur: MICRONOVA
Description: Rubans adhésifs pour salles propres, ambré/transparent, Longueur: 32,9 m, Largeur: 12,7 mm, Non stérile
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 171
no targeter for Bottom