Imprimer
Votre recherche pour: Papiers indicateurs
18  résultat(s)
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (1.09511.0003)
Fournisseur: Merck
Description: Le papier d'acétate de plomb (II) est utilisé pour la détermination de la teneur en sulfure et hydrogène sulfuré.
UOM: 1 * 3 ROU
Référence Produit: (1.09512.0003)
Fournisseur: Merck
Description: Potassium iodine paper is used for the determination of oxidising agents.
UOM: 1 * 3 ROU
Référence Produit: (87954.150)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Papiers indicateurs, Titan yellow paper Reag. Ph. Eur. 1090901, kit
UOM: 1 * 50 Tests
Référence Produit: (87943.150)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Papiers indicateurs, Starch potassium iodide paper Reag. Ph. Eur. 1085106, Flacon plastique
UOM: 1 * 50 Tests
Référence Produit: (310112H)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Chaque livre contient 20 feuilles de 6,35 x 1,27 cm.
UOM: 1 * 10 Pce
Référence Produit: (87942.150)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Papiers indicateurs, Papier d'iodate de potassium d'amidon Reag. Ph. Eur. 1085101
UOM: 1 * 50 Tests
Référence Produit: (85869.150)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Papiers indicateurs, Plomb(II) acétate, papier indicateur, Flacon Plastique
UOM: 1 * 50 Pce
Référence Produit: (85875.150)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Papiers indicateurs, Papier au bromure mercurique, 50 pièces
UOM: 1 * 50 Pce
Référence Produit: (129-2643)
Fournisseur: DESCO
Description: Humidity indicator cards (HICs) are printed with moisture sensitive spots which respond to various levels of humidity with a visible colour change fro...
UOM: 1 * 125 Pce
Référence Produit: (PRLSMC311046)
Fournisseur: PROLABO CMP
Description: Papiers indicateurs, Papier au bromure mercurique
UOM: 1 * 100 Pce
Fournisseur: DESCO
Description: Humidity indicator cards (HICs) are printed with moisture sensitive spots which respond to various levels of humidity with a visible colour change fro...
Référence Produit: (PRLSMC311047)
Fournisseur: PROLABO CMP
Description: Papiers indicateurs, Lead (II) acetate paper, strips
UOM: 1 * 100 Pce
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Description: The 816 N version comes in a classic test paper reel. You can choose the required test paper length simply by tearing the paper. Thus, MN 816 N is esp...
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Description: These test papers allow quick and easy detection of hydrogen sulphide. This gas occurs in the processing of raw oil. It is toxic even in low concentra...
Référence Produit: (711-1991)
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Description: The test is used for the quick and easy determination of the relative atmospheric humidity. The paper is simply exposed to the atmosphere in question....
UOM: 1 * 12 Pce
Référence Produit: (HACH2537733)
Fournisseur: Hach
Description: Indicator paper, Hydrogen sulphide test papers for test kit HS-C
UOM: 1 * 100 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom