Imprimer
Votre recherche pour: Bandelettes indicatrices de pH
27  résultat(s)
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Papiers indicateurs de pH classiques fournis sous forme de rouleaux de 4,8 m et constitués de papier filtre de haute qualité imprégné de solution...
Référence Produit: (1.09632.0001)
Fournisseur: Merck
Description: La mesure du pH de la viande joue un rôle essentiel dans le traitement des produits à base de viande et l'évaluation de leur qualité.
UOM: 1 * 100 Pce
Fournisseur: Merck
Description: Papiers indicateurs de pH classiques fournis sous forme de rouleaux de 4,8 m et constitués de papier filtre de haute qualité imprégné de solution...
Fournisseur: Merck
Description: Ces bandelettes tests contiennent des colorants indicateurs spéciaux liés par liaison covalente aux papiers réactifs, puis collés à des bandelettes de...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Les bandelettes tests Dosatest garantissent une détermination précise et rapide du pH, avec un maximum de quatre blocs de couleur différents pour chaq...
Référence Produit: (315052J)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Colorants indicateurs spéciaux sans saignement qui sont liés par liaison covalente au papier réactif, puis collés à des bandelettes en plastique.
UOM: 1 * 100 Pce
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Ces papiers indicateurs Duo indiquent deux couleurs différentes pour chaque valeur de pH.
Référence Produit: (85409.600)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Ces papiers indicateurs Triple indiquent trois couleurs différentes pour chaque valeur de pH.
UOM: 1 * 5 Pce
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Ces bandelettes Dosatest intègrent l'échelle de couleurs et sont idéales pour déterminer les valeurs de pH pour les solutions colorées.
Référence Produit: (87891.150)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
UOM: 1 * 50 Tests
Référence Produit: (87806.600)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
UOM: 1 * 50 Tests
Référence Produit: (85402.600)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Papier indicateur permettant un test sur la gamme de pH complète.
UOM: 1 * 5 Pce
Référence Produit: (VWRC109526.0005)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Ces rouleaux (4,8 m×10 mm) n'ont qu'une zone de couleur et sont utiles lorsqu'une mesure de haute précision n'est pas nécessaire.
UOM: 1 * 5 Pce
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Description: Disponibles depuis des décennies, les papiers indicateurs de pH se sont établis comme le standard dans de nombreux domaines d‘application. Ces papiers...
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Description: Les bandelettes ph-Fix sont un papier indicateur permettant de mesurer immédiatement le pH d'un échantillon, quel que soit le lieu; elles s'adressent ...
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Description: By the combination of several indicators on one test paper, a better recognition between different pH values is achieved. This makes the correct pH re...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom