Imprimer
VWR®, Bi-Metallic Dial Thermometer, Refrigerator/Freezer
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
620-2146EA 17.1 EUR
620-2146
VWR®, Bi-Metallic Dial Thermometer, Refrigerator/Freezer
Thermomètres Thermomètres analogiques
Ce thermomètre à cadran analogique indique la température des réfrigérateurs, des congélateurs ou la température d'altération des produits.
  • Le modèle en acier inoxydable repose solidement sur les étagères du portoir
  • Double graduation °F/°C
  • Flèche rouge pour faciliter la lecture
  • Design moderne noir arrondi