Imprimer
Thermomètres à immersion totale
Fournisseur: Amarell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-1133EA 15.8 EUR
AMARG10306
Thermomètres à immersion totale
Pour une utilisation quotidienne, en version remplie à l'alcool rouge pour une sécurité accrue.
  • Graduations en verre laiteux
  • Capillaire prismatique bleu
  • Immersion totale
Ø : 7,0 - 8,0 mm
Remplissage: alcool rouge