Imprimer
Thermomètres certifiés
Fournisseur: Alla France
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-0301EA 236 EUR
620-0301
Thermomètres certifiés
Thermomètres Thermomètres analogiques
Ce thermomètre est conçu pour mesurer la température de milieux gazeux ou liquides dans des industries variées, y compris la pétrochimie, le raffinage pétrolier, ou bien dans le complexe combustible et énergie.
  • Fond jaune
Les thermomètres indiquent le numéro de l'usine, le type de standard et la plage de mesure. L'échelle de température est en émail sombre indélébile, et extrêmement résistante aux environnements chimiques aggressifs. Sur les thermomètres à immersion partielle, la profondeur est marquée par une ligne circulaire.
Certifications: Conformité ASTM E-1.