Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (3)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
plaques-de-coloration
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/43/18989843.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Trier par:
Marques :  MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Description:   En porcelaine émaillée. Ces grands carreaux avec logements/puits sont adaptés pour les applications de coloration.
Référence Produit: (SCOT236715208)
Marques :  DWK Life Sciences
Description:   Staining plate, En verre sodocalcique, L×P×H: 130×100×14 mm
UOM:  1 * 10 Pce
Marques :  MARIENFELD
Description:   Plaque de coloration, Verre flotté, transparent, L×P×H: 130×200×6 mm, Nbre de puits: 24, Dimension trou: Ø×H: 24×3 mm
Référence Produit: (MARI1800002)
Marques :  MARIENFELD
Description:   Plaque de coloration, Verre, L×P×H: 89×57×4,5 mm, Nbre de puits: 12, Dimension trou: Ø×H: 15×1,5 mm
UOM:  1 * 12 Pce
Marques :  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description:   Plaque de coloration, Verre, L×P×H: 140×85×3 mm, Nbre de puits: 24, Dimension trou: 16×1,6 mm
Marques :  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description:   Ces plaques de verre pour tests ponctuels incluent des cavités numérotées.
Référence Produit: (631-9143)
Marques :  KARTELL
Description:   Plaque en PE à 3 puits ronds de Ø 21×7 mm.
UOM:  1 * 10 Pce
Référence Produit: (631-9132)
Marques :  KARTELL
Description:   En PS. Cette plaque convient aux applications de coloration.
UOM:  1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 10
  1  2  Suivant