Imprimer
Votre recherche pour: Pinces
60  résultat(s)
SearchResultCount:"60"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: NABERTHERM GMBH
Description: These tongs are used for the easy loading and unloading of furnaces.
Référence Produit: (BOCH2282)
Fournisseur: BOCHEM
Description: This test tube holder is made from stainless steel (18/10). For tubes with a diameter from 10 to 25 mm.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (231-0635)
Fournisseur: RSG
Description: Stainless steel 18/10. Beaker tongs with rubber protected tips. Strong version.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: RSG
Description: These beaker/cup tongs are made from electrolytically polished stainless steel.
Référence Produit: (231-4145)
Fournisseur: RSG
Description: En acier inoxydable 18/10, antimagnétique. Pour manipuler en toute sécurité des béchers et autres récipients similaires, les mâchoires sont recouverte...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (RSGA043.230)
Fournisseur: RSG
Description: These beaker tongs are made from electrolytically polished stainless steel.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (ENTEC40-0315)
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: ETFE, white.
UOM: 1 * 4 Pce
Référence Produit: (USBE4110)
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Stainless steel beaker tongs with vinyl coated tips.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: RSG
Description: Stainless steel, electro-polished.
Référence Produit: (BOCH2283)
Fournisseur: BOCHEM
Description: This test tube holder is made from stainless steel (18/10) and features a wooden handle. For tubes with a diameter from 10 to 25 mm.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (RSGA043.290)
Fournisseur: RSG
Description: Stainless steel 18/10. All-purpose beaker tongs with rubber protected tips. With second diameter for holding small flasks and beakers.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (BOCH2281)
Fournisseur: BOCHEM
Description: This test tube holder is made of nickel plated steel. For tubes with a diameter from 10 to 25 mm.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (RSGA80.043.330)
Fournisseur: RSG
Description: Beaker/cup tongs are made from stainless steel 1.4301.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: BOCHEM
Description: En acier inoxydable 18/10, antimagnétiques, polissage électrolytique. Ces pinces à double courbure et à extrémités striées permettent la manipulation ...
Fournisseur: BOCHEM
Description: Flask tongs made of electropolished stainless steel with polyamide coated endings.
Fournisseur: BOCHEM
Description: Crucible tongs made from electrolytically polished stainless steel.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 60
no targeter for Bottom