Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
cutters
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/93/18945093.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"21"
Trier par:
Référence Produit: (590-0850)
Marques :  SCAT Europe
Description:   This cutter is made of PP, blue, with stainless steel blade.
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (BURK0006-9506)
Marques :  BÜRKLE
Description:   Edges cut with this tubing cutter are always clean and flat, even in the case of thick tubing.
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  ENTEGRIS INC
Description:   CUTTER - PIPE AND TUBE 1/8 - 1 5/8 OD 213-30-1 1 * 1 Pce
Marques :  SGE Analytical Science
Description:   Cutter for steel tubing.
Marques :  BRADY & CO LTD, W. H.
Description:   These hole punches with the design of tongs, 50 mm wide which allows to punch the middle of the cardsup to 100 mm wide.
Référence Produit: (18-1112-46)
Marques :  GE Healthcare - Life Sciences
Description:   Cutter pour tuyaux
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  CAMAG
Description:   Instrument idéal pour la découpe précise des plaques CCM/CCMHP souvent utilisées pour le développement des méthodes et les tests préalables. Le coutea...
Référence Produit: (HYPE60201-318)
Marques :  THERMO SCIENTIFIC
Description:   This ceramic column cutter can be used to cut GC columns.
UOM:  1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 21
  1  2  3  Suivant