Imprimer
Votre recherche pour: Plateaux/Récipients/Pots
243  résultat(s)
SearchResultCount:"243"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: En verre borosilicaté 3.3, avec ou sans bec verseur.
Fournisseur: VWR Collection
Description: En porcelaine, émaillée.
Fournisseur: VWR Collection
Description: En porcelaine, émaillée.
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PTFE, avec bec.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Plateau en polycarbonate, pour VWB2 26, Plateau en polycarbonate, pour VWB2 26
Fournisseur: VWR Collection
Description: Plateaux et inserts de rangement pour tubes larges
Fournisseur: VWR Collection
Description: Bain-marie avec agitation, Plateau universel de rechange (capacité des flacons : 24×25, 18×50, 10×100, 6×250, 4×500 ml), pour VLSB12
Fournisseur: VWR Collection
Description: These instrument trays are made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Verre borosilicaté de qualité 3.3 avec bec verseur.
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PTFE, avec bec.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Plateau en acier inoxydable, pour VWB2 2S, VWB2 5
Fournisseur: VWR Collection
Description: ABS.
Référence Produit: (631-0727)
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PS.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (216-1492)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Plateau en plastique bleu avec insert blanc.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Avantor
Description: Eclaboussures
Fournisseur: KARTELL
Description: En PS blanc.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 243
no targeter for Bottom