Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Cuvettes de laboratoire, LaboPlast®
Marques : Bürkle
LaboPlast®
En PP blanc.
  • Fabriquées selon le procédé de moulage par injection, sans emboutissage
  • Empilable
  • Cuvette non adaptée à une utilisation en étuve ou en lave-vaisselle
  • Résistance thermique jusqu'à +60 °C (jusqu'à +80 °C sur une courte durée)
  • Apte au contact alimentaire en vertu des normes EU
Les cuvettes de laboratoire sont universelles, pratiques et gigognes, résistantes aux sollicitations mécaniques, incassables, indéformables. Les cuvettes possèdent un rebord résistant arrondi. Adaptée en tant que collecteur pour substances agressives polluantes, cuve expérimentale, cuvette de gravure, cuvette de rangement d'instruments, cuvette médicale, cuvette de développement photo, cuvette d'exposition de marchandises et de produits alimentaires.
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Cuvettes
L×P×H Capacité Fond Cdt Référence VWR Quantité
180×230×42 mm 0,5 l 130×180 mm 1 216-1341
Prix dégressif si vous commandez 10 ou plus. Identifiez vous maintenant pour les détails.
250×310×65 mm 1,5 l 180×240 mm 1 216-1342
Prix dégressif si vous commandez 10 ou plus. Identifiez vous maintenant pour les détails.
310×370×75 mm 3 l 240×300 mm 1 216-1343
Prix dégressif si vous commandez 10 ou plus. Identifiez vous maintenant pour les détails.
420×520×120 mm 10 l 300×400 mm 1 216-1344
Prix dégressif si vous commandez 10 ou plus. Identifiez vous maintenant pour les détails.
534×634×140 mm 21 l 400×500 mm 1 216-1345
Prix dégressif si vous commandez 5 ou plus. Identifiez vous maintenant pour les détails.
648×846×160 mm 39 l 500×700 mm 1 216-1346
Prix dégressif si vous commandez 5 ou plus. Identifiez vous maintenant pour les détails.
Jeu de cuvettes
L×P×H Capacité Désignation Fond Cdt Référence VWR Quantité
- mm - Jeu de 6 cuvettes de laboratoire comportant une cuvette de chacun des types suivants 0,5/1,5/3,0/10,0/21,0/39,0 l - 1 SET 216-0922
Prix dégressif si vous commandez 10 ou plus. Identifiez vous maintenant pour les détails.
- mm - Jeu de 4 cuvettes de laboratoire comportant une cuvette de chacun des types suivants 0,5/1,5/3,0/10,0 l - 1 SET 216-0899
Prix dégressif si vous commandez 10 ou plus. Identifiez vous maintenant pour les détails.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS