Imprimer
Organisateur de tiroirs
Fournisseur: Kartell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
plastilab®
216-6421EA 95.1 EUR
216-6421 216-6420
Organisateur de tiroirs
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux à tiroirs
En PVC, blanc.
  • Version avec douze compartiments pour petits éléments (par exemple, des agitateurs magnétiques)
  • Version avec cinq compartiments pour petites pièces de différentes tailles (par exemple, des pipettes, thermomètres, tubes à essais, spatules, etc.)
  • Surfaces lisses avec des coins arrondis pour un nettoyage facile
Pour le rangement bien organisé de nombreux éléments dans des tiroirs, sur des étagères ou sur un poste de travail.