Imprimer
Chariot de transport Triple™
Fournisseur: Rubbermaid
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
129-3721EA 336 EUR
129-3721
Chariot de transport Triple™
Chariots
Sa conception en polyéthylène le rend très résistant, il ne se déforme pas et ne rouille pas. Repliable pour un gain de place. Le plateau antidérapant est pourvu de découpes pour un placement des mains facilité lors du chargement.
  • Roues larges assurant une grande stabilité, quelle que soit la surface au sol
  • Possibilité de régler la poignée sur 3 positions, ce qui permet une maniabilité optimale en fonction de la charge
Charge maximale: 113 kg