Imprimer
Votre recherche pour: Tubes
631  résultat(s)
SearchResultCount:"631"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Récipient de test pour MColortest™, Flat bottom tubes for Microquant, tubes à fond plat avec capuchon fileté pour MTC, MTC
Fournisseur: VWR Collection
Description: En polystyrène (PS), transparent.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces tubes à centrifuger étanches à fond conique empêchent les bris et les fuites lors de la centrifugation à grande vitesse, et sont constitués de rés...
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PP coniques avec bouchons optimisés ou à vis plats en PE-HD blanc.
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces barrettes, de tubes PCR avec bouchon, sont en résine PP; elles sont compatibles avec à la plupart des thermocycleurs.
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces tubes à usage unique sont dotés d'un fond conique; autoportants et étanches, ils sont pourvus de graduations noires et de parois internes lisses, ...
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PS transparent ou PP naturel.
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Test tubes made from borosilicate 7.0 expansion, ideal for use as disposable.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Microtubes à centrifuger, VWR®, PP, Capacité: 2,0 ml, fileté, Couleur: incolore, à jupe, non stériles
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces tubes clairs, en PP de qualité supérieure, sont idéals pour toute application liée au traitement d'un échantillon.
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Test tubes made from borosilicate 3.3 glass.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Fabriqués en verre sodocalcique transparent.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Test tubes made from borosilicate 5.1 glass, neutral glass.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces tubes sont fabriqués à partir de PP USP classe VI, ce qui garantit une vision claire du comprimé. Ils intègrent une paroi de haute résistance et p...
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PP, grande résistance aux rayons gamma, coniques, ambrés, avec bouchon enfichable en PE-HD blanc avec zone jointure profonde.
Référence Produit: (211-0049)
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PS transparent, ou PP translucide.
UOM: 1 * 1.000 Pce
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 631
no targeter for Bottom