Imprimer
Votre recherche pour: Tubes à centrifuger
131  résultat(s)
SearchResultCount:"131"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces tubes à centrifuger étanches à fond conique empêchent les bris et les fuites lors de la centrifugation à grande vitesse, et sont constitués de rés...
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PP coniques avec bouchons optimisés ou à vis plats en PE-HD blanc.
promo
Référence Produit: (525-0524)
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PP, coniques, avec bouchon plat en HDPE violet et scellage intégré ou bouchon enfichable avec zone d'étanchéité profonde.
UOM: 1 * 500 Pce
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces tubes à usage unique sont dotés d'un fond conique; autoportants et étanches, ils sont pourvus de graduations noires et de parois internes lisses, ...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Reusable centrifuge tubes made from borosilicate 3.3 glass, available with round or conical bottom, graduated or non graduated.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces tubes à centrifuger étanches sont fabriqués à partir de PP ambré foncé et protègent les échantillons sensibles à la lumière en bloquant les rayons...
Fournisseur: VWR Collection
Description: PP, haute résistance aux rayons gamma, conique, avec capuchon plat en PEHD.
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Fabrication de haute qualité USP de classe 6 à l'épreuve des rayons gamma en polypropylène transparent avec bouchon à vis en PE-HD.
Fournisseur: VWR Collection
Description: These 5 ml microtubes are made of transparent PP with a snap flat cap, easy to be opened and closed.
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PP, grande résistance aux rayons gamma, coniques, ambrés, avec bouchon enfichable en PE-HD blanc avec zone jointure profonde.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Available with round or conical bottom, graduated or non graduated. Not suitable for applications related with strong heat or rapid temperature change...
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PTFE, parois lisses, avec ou sans bouchon à vis.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Borosilicate glass 3.3, used for the determination of water and sediments in crude oils according to test method ASTM D 96.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Largement appréciés, ces tubes à fond conique sont dédiés à la centrifugation haute vitesse; ils sont constitués de résine de qualité médicale non cyt...
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PS, transparents, coniques, avec bouchon plat avec scellage intégral
Fournisseur: VWR Collection
Description: Conical bottom centrifuge tubes are made from high grade, gamma resistant polypropylene.
promo
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 131
no targeter for Bottom