Imprimer
Votre recherche pour: Tubes de dialyse
8  résultat(s)
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Single-Use RED (rapid equilibrium dialysis) Plate is composed of disposable high-density polypropylene and is pre-loaded with 48 equilibrium dialysis ...
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Pierce™ low protein binding microcentrifuge tubes help to minimise protein sample loss during sample manipulation and are ideal in applications where ...
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Tube‐O‐Reactor™, Micro, for 20 to 250 µl samples or Medi for 0,2 to 2 ml samples.
Fournisseur: Merck Millipore (Novagen)
Description: Les dialyseurs D-tube96™ permettent une dialyse simultanée pratique et à haut rendement de 96 échantillons. Le dispositif offre les avantages du ...
Fournisseur: G-Biosciences
Description: 'NO-LOSS' dialyser.
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Tube-O-CONCENTRATOR™ Mini for 20 to 250 μl volumes or Medi for 0,2 to 2,5 ml volumes.
Fournisseur: Cytiva
Description: The disposable tubes in mini dialysis kit offer a simple solution to the handling problems of small volume dialysis. The dialysis tubes in the kit eac...
Référence Produit: (786-142-45MC)
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Genomic Tube‐O‐DIALYZER™ (0.45µm). 
UOM: 1 * 1 KIT
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom