Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (15)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Votre recherche pour: "tubes-capillaires-pour-point-de-fusion"
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/12/18989512.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Trier par:
Marques :  VWR Chemicals
Description:   En verre.
UOM:  1 * 100 Pce
Marques :  VITREX MEDICAL A/S
Description:   Verre borosilicaté. Les tubes sont uniformes et coupés à angle droit.
Marques :  STUART SCIENTIFIC
Description:   Manufactured from soda glass.
Marques :  ELECTROTHERMAL ENGIN.
Description:   Capillaires de point de fusion, bouchés aux deux extrémités, 100 × 1,5 mm, Electrothermique, fermeture aux deux extrémités
Marques :  HIRSCHMANN
Description:   En verre transparent avec une extrémité close.
Marques :  MARIENFELD
Description:   Capillaires de point de fusion, Type A, Ouverture aux deux extrémités, Longueur: 80 mm, Ø ext.: 0,60 mm, Ø int.: 0,42 mm
Marques :  BÜCHI
Description:   Pour une détermination précise d'un point de fusion et d'un point d'ébullition, la qualité des tubes et capillaires utilisés est déterminante. Les com...
Marques :  HILGENBERG GMBH
Description:   Soda lime glass, one end closed.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 8