Imprimer
Votre recherche pour: Microtubes à centrifuger
85  résultat(s)
SearchResultCount:"85"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces tubes sont fabriqués en PP USP classe VI.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Bouchons à vis, VWR®, pour microtubes à centrifuger, PP, -, Couleur: blanc, non stériles
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces tubes sont fabriqués en PP USP classe VI ultra-transparent qui permet une visibilité claire du contenu.
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces tubes sont fabriqués à partir de PP USP classe VI, ce qui garantit une vision claire du comprimé. Ils intègrent une paroi de haute résistance et p...
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces tubes clairs, en PP de qualité supérieure, sont idéals pour toute application liée au traitement d'un échantillon.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces tubes de microcentrifugation ont une surface à faible adhérence offrant une liaison minimale à faible À utiliser avec l'ADN et les protéines visqu...
Référence Produit: (525-0540)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Résine ultra-transparente, bouchons élastomère avec moulé intégral.
UOM: 1 * 500 Pce
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Fournisseur: VWR Collection
Description: Microtubes en résine PP ultra-transparente, avec graduations, autoclavables et congelables (-80 °C) avec bouchon à vis.
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Référence Produit: (211-0018)
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PP ultra-transparent, gradués, autoclavables et congelables avec bouchons plats, faciles à ouvrir de couleur ambrée pour les substances photosensib...
UOM: 1 * 500 Pce
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Référence Produit: (525-1006)
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PP, translucide.
UOM: 1 * 500 Pce
Fournisseur: Brand
Description: En PP, gradués, stériles ou non stériles, avec ou sans capuchons à vis avec bague d'inviolabilité, autoclavables.
Fournisseur: Greiner Bio-One
Description: PP.
Référence Produit: (KIMA18166)
Fournisseur: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Description: PP, translucent.
UOM: 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: Corning
Description: Axygen MaxyClear polypropylene microcentrifuge tubes feature exceptional clarity without compromising on strength.
Fournisseur: Corning
Description: Screw cap tubes made of PP feature a cap that provides a tight secure seal.
Fournisseur: Corning
Description: PP, graduated, autoclavable.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 85
no targeter for Bottom