Imprimer
Microtubes à centrifuger, 1,7 ml, résistants à l'ébullition, SuperClear
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
211-0032EA 50.3 EUR
VWRI211-0032
Microtubes à centrifuger, 1,7 ml, résistants à l'ébullition, SuperClear
En PP ultra-transparent, gradués, autoclavables et congelables, sans bouchon.
  • Centrifugation jusqu'à 20 000×g
  • S'adaptent à tous les rotors standard ou grande capacité
  • Conception durable grâce à l'usage de résines vierges
  • Chaque lot est testé individuellement, et garanti sans RNase ni DNase
Cdt: En sachet refermable.