Imprimer
Microtubes à centrifuger, 2 ml, SuperClear
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR® SuperClear™
211-0118EA 0 EUR
VWRI211-0118 VWRI211-0038 VWRI211-0119 VWRI211-0034
Microtubes à centrifuger, 2 ml, SuperClear
En PP ultra-transparent, gradués, autoclavables et congelables avec bouchon plat. De couleur ambrée pour les substances photosensibles.
  • Peut supporter une centrifugation jusqu’à 20 000 ×g
  • S’adaptent à tous les rotors standards de grande capacité
  • Ces tubes comportent une surface d’étiquetage dépolie sur le côté et un bouchon plat pouvant facilement être étiqueté et perforé
  • Chaque lot est testé et garanti sans RNase ni DNase
  • Conception durable à base de résines vierges
Cdt: Sachet refermable. Lot de couleurs assorties avec 100 tubes rouges, bleus, verts, jaunes et orange en sachet distinct.