Imprimer
Votre recherche pour: Microtubes
19  résultat(s)
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Avantor
Description: Système sûr de stockage des échantillons.
promo
Fournisseur: Corning
Description: En PP 100% vierge. Le système à mini tubes Axygen à 96 puits est conçu pour une utilisation avec des bouchons de barrettes à 8 ou 12 pu...
Référence Produit: (KIMA18167)
Fournisseur: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Description: PP, translucent.
UOM: 1 * 2.000 Pce
Référence Produit: (EDVO630)
Fournisseur: EDVOTEK EUROPE LTD
Description: 500 tubes de 1,5 ml.
UOM: 1 * 500 Pce
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Microtube racke system consists of 1,1 ml-tall microtubes supplied pre-racked in boxes to match a standard 96-well microplate footprint.
Fournisseur: Simport Scientific
Description: Système de tubes et portoir en PP, en configuration standard de 8×12.
Fournisseur: Simport Scientific
Description: These racks contain 96 removable PP square tubes in a 8×12 configuration, each having a 2,1 ml capacity (2 ml when capped). Tubes are also available s...
Fournisseur: Brand
Description: En PP, avec capuchons en PE, non stériles.
Fournisseur: Simport Scientific
Description: These racks contain 96 removable PP tubes, either placed individually or in a 8×12 configuration.
Fournisseur: RATIOLAB
Description: Translucent polypropylene (PP) with very low protein binding.
promo
Référence Produit: (SIMPT110-15)
Fournisseur: Simport Scientific
Description: Made of PP, translucent.
UOM: 1 * 120 Pce
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Tubes made of PP, natual, caps made of PE, natural.
Fournisseur: RATIOLAB
Description: Plastic rack with cardboard box.
Fournisseur: KARTELL
Description: Ideal for samples analysis.
Référence Produit: (391-9030)
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: Made of virgin, medical grade polypropylene.
UOM: 1 * 4.800 Pce
Fournisseur: BIOZYM
Description: These standard 1,2 ml microtiter tubes are made of polypropylene and have a labeling field.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom