Imprimer
Votre recherche pour: Tubes PCR
54  résultat(s)
SearchResultCount:"54"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces barrettes, de tubes PCR avec bouchon, sont en résine PP; elles sont compatibles avec à la plupart des thermocycleurs.
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: These PCR tubes with caps are made of PP resin and are designed to fit most popular brands of thermal cyclers.
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Fournisseur: Avantor
Description: PCR 8-tube strips and 8-cap strips are made of high-quality PP resin. Clear caps are compatible with qPCR application.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Adaptés à une utilisation avec des microplaques PCR 96 puits, ainsi qu'avec des barrettes de tubes standard et profil bas.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: PP.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: PP.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: PP.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: PP. Le profil abaissé de ces tubes réduit 'l'espace mort' entre le couvercle chauffant du thermocycleur et l'échantillon. Cela élimine la condensation...
Fournisseur: Greiner Bio-One
Description: PP, natural.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus tube strip with attached caps is designed to reduce the risk of cross-contamination in PCR and qPCR reactions. The ...
Référence Produit: (732-0081)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Scellage pour microplaque, Barrettes de 8 bouchons ultra-transparents, 8-cap strips only, Couleur: incolore
UOM: 1 * 120 Pce
Fournisseur: Greiner Bio-One
Description: Manufactured out of medical-grade polypropylene without interfering additives.
Fournisseur: Corning
Description: PCR Tubes, PCR tube strips, 8 per strip, with domed cap strips, Axygen®, Couleur: incolore, Capacité: 0,2 ml
Fournisseur: Corning
Description: PP
Fournisseur: Corning
Description: Polypropylene tubes are specifically designed for PCR and thermal transfer applications.
Fournisseur: Corning
Description: Manufactured from ultra-pure, medical grade PP suitable for RT-PCR.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 54
no targeter for Bottom