Imprimer
VWR®, Tubes à essai et culture cellulaire, à usage unique
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
211-0065EA 139 EUR
211-0065 211-0063 211-0064 211-0058 211-0048 211-0056 211-0046 211-0050 VWRU60818-496 211-0049 VWRU60818-500 VWRU60818-576 VWRU60818-565 VWRU60818-306
VWR®, Tubes à essai et culture cellulaire, à usage unique
Tubes Tubes à essais
En PS transparent, ou PP translucide.
  • Tubes en PS non autoclavables, résistants à des températures de –40 à +90 °C, et à la centrifugation jusqu'à 1500×g
  • Tubes en PP autoclavables jusqu'à 121 °C, résistants à des températures de –90 à +135 °C, et à la centrifugation jusqu'à 3000×g
  • Bouchons à pression ou à double position, pour une obturation étanche
  • Conception durable à base de résines pures
Tubes à essai et à échantillons, moulés et de grande précision; à fond conique ou fond rond, stériles ou non, ils conviennent à un large éventail d'applications.