Imprimer
VWR®, Tubes de culture et d’échantillon, jetables
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
211-0076EA 172 EUR
211-0076 211-0077 VWRU60818-618 211-0085 211-0133 211-0079 211-0080 211-0084 211-0073 VWRU60818-703 211-0071
VWR®, Tubes de culture et d’échantillon, jetables
Tubes Tubes à essais
PS transparent ou PP translucide.
  • Tubes en PS : non autoclavables. Résistants à une plage de température entre –40 et +90 °C. Peuvent être centrifugés jusqu’à 1500×g
  • Tubes en PP : autoclavables jusqu’à +121 °C. Résistants à une plage de température entre –90 et +135 °C. Peuvent être centrifugés jusqu’à 3 000 ×g
  • Bouchon à presser ou bouchon à double position disponible pour équilibrer la pression ou l’échange de gaz tout en veillant à ce que le bouchon ne puisse pas tomber
  • Conception durable à base de résines vierges
Tubes de culture et d’échantillon moulés avec précision pour un large éventail d’applications. À fond rond. Stériles ou non stériles.