Imprimer
VWR®, Tubes à essai sans rebord
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
212-0016EA 79.8 EUR
212-0016 212-0015 212-0013 212-0012 212-0019 212-0018 212-0017
VWR®, Tubes à essai sans rebord
Tubes Tubes à essais
Verre sodocalcique.
  • Paroi épaisse
  • Bonnes propriétés chimiques et physiques
  • Utilisables comme tubes à essai jetables
L'alternative est éprouvée dans un grand conditionnement économique.