Imprimer
VWR®, Tubes à essai avec rebord
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
212-0022EA 23.4 EUR
212-0022 212-0306 212-0305 212-0303
VWR®, Tubes à essai avec rebord
Tubes Tubes à essais
FIOLAX®, verre neutre.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance relativement élevée aux brusques changements de température et au chauffage local
L'alternative économique pour un large éventail d'utilisations. Parois fines.
Certifications: DIN 12395