Imprimer
Purge d'air
Fournisseur: Lenz
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
201-2610EA 5.8 EUR
201-2610
Purge d'air
Tubes Tubes d'arrivée de gaz
Verre borosilicaté 3.3 DURAN®, verre incolore.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, d'où une résistance relativement élevée aux variations de température
Cavité qui empêche les éclaboussures d'ébullition.