Imprimer
Votre recherche pour: Tuyaux
704  résultat(s)
SearchResultCount:"704"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (1.88075.0001)
Fournisseur: Merck
Description: Transfer tubing, Hose connection for Titripac, incl. adapter Titripur®, Longueur: 800 mm
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Silicone, translucide, péroxyde croisé.
promo
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Protect your light-sensitive samples.
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Meets the demands of various industries.
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Compatible with aggressive chemicals.
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Well-suited for vacuum/pressure applications.
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Designed for optimal operation in your Ismatec pumps.
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Designed for optimal operation in your Ismatec pumps.
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Ultra low spallation protects fluid purity – ideal for sensitive and costly fluids and for filtration applications.
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Won't crack under heat or pressure.
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Designed for optimal operation in your Ismatec pumps.
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Excellent biocompatibility for a wide range of applications.
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Long life tubing for any Masterflex® pump used in your pharma and bioprocess applications.
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Ideal for general transfer applications.
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Well-suited for vacuum/pressure applications.
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Excellent chemical resistance and UV stable.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 704
no targeter for Bottom