Imprimer
Sacs à dialyse prêts à l'emploi, Spectra/Por®
Fournisseur: Spectrum
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Spectra/Por® 1 Spectra/Por® 2 Spectra/Por® 3
734-0688EA 771 EUR
734-0688 734-0674 734-0668
Sacs à dialyse prêts à l'emploi, Spectra/Por®
Tuyaux Membranes de dialyse
Cellulose régénérée.
Tuyau scellé par une pince de fermeture à une extrémité. Un entonnoir fixé à l'autre extrémité permet le remplissage du sac.
Fournis à l'état humide dans 0,1% d'azide de sodium. Doit être rincé avant usage.
Longueur: 600 mm