Imprimer
Votre recherche pour: Tubulures à chromatographie
65  résultat(s)
SearchResultCount:"65"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Avantor
Description: 316 Stainless steel, precision bore ¹/₁₆" type tubing.
Fournisseur: Avantor
Description: Acier inoxydable 316, tuyaux calibrés de type 1/16"
Fournisseur: Avantor
Description: PEEK
Référence Produit: (HICHHI-1113)
Fournisseur: Avantor
Description: Tubing sleeve, PEEK, Avantor® Hichrom, Ø int.: 0,864 mm, Ø ext.: 1,575 mm, Couleur: bleu
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Avantor
Description: PTFE
Fournisseur: Avantor
Description: Precision bore PEEK tubing is designed specifically for modern LC, LCMS and automation usage.
Fournisseur: Avantor
Description: Avantor® Hichrom, PEEK tubing, noir, Longueur: 1524 mm, Ø ext.: 1,5875 mm, Ø int.: 0,1016 mm
Fournisseur: Avantor
Description: Tubings are made of 316 stainless steel.
Référence Produit: (HICHHI-1097)
Fournisseur: Avantor
Description: The maximum operating temperature is 100 °C.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (HICHHI-171)
Fournisseur: Avantor
Description: PEEK.
UOM: 1 * 10 Pce
Fournisseur: Avantor
Description: PEEK, Avantor® Hichrom, 180° Elbow
Référence Produit: (HICHHI-1083)
Fournisseur: Avantor
Description: PEEKsil™ tubing is mechanically strong and has ideal characteristics for sealing with polymer fittings. It is comprised of high quality fused silica s...
UOM: 1 * 2 Pce
Fournisseur: Avantor
Description: Tubings are made of 316 stainless steel.
Référence Produit: (HI-259)
Fournisseur: Avantor
Description: Avantor® Hichrom, Tubing, stainless steel, Longueur: 0,15 m, Ø ext.: 3,18 mm
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: SGE Analytical Science
Description: Precision bore PEEK tubing is designed specifically for modern LC, LCMS and automation usage.
Fournisseur: SGE Analytical Science
Description: Tubes capillaires non désactivés en silice fondue.
Utilisés dans une large gamme d'applications GC capillaires, HPLC et bioanalytiques...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 65
no targeter for Bottom