Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (5)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Clapets anti-retour
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/90/18989590.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Marques :  BÜRKLE
Description:   Vannes de retenue avec flèche directionnelle en relief ou imprimée en noir. Extrémités coniques. Usages variés. En PP translucide.
Marques :  KARTELL
Description:   En PP translucide. Empêchent toute perte de pression et de retour. Pression de fonctionnement maximale 2 bar et minimale 0,07 bar à températ...
Référence Produit: (229-3311)
Marques :  Brand
Description:   En PE-HD transparent. Empêchent reflux. Clapets de soupape en FKM déconseillés lors de surpressions.
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  Bohlender
Description:   These non return valves are made from PTFE, with nuts made from glass fibre reinforced PTFE for connecting tubing or tubes.
Marques :  SGE Analytical Science
Description:   Micro control valves provide precision metering and on-off control of gas flows. They are designed specifically for chromatography applications and us...
Référence Produit: (NALG6120-0010)
Marques :  Thermo Scientific
Description:   These vacuum check valves with positive connector are designed to prevent back pressure with aspirator-type vacuum pumps.
UOM:  1 * 6 Pce
Marques :  Bel-Art
Description:   Valve en PP translucide avec disque en néoprène. Arrêt du reflux lorsque la pression s'interrompt.
Référence Produit: (VITL78593)
Marques :  VITLAB
Description:   These non return valves are made from HDPE.
UOM:  1 * 10 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 22
  1  2  3  Suivant 
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS