Imprimer
VWR® ND11, Flacons à clip
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
548-1472EA 425 EUR
548-1472 548-0472 548-0011 548-0012 548-8014 548-0429
VWR® ND11, Flacons à clip
Fioles
Ces flacons sont utilisés de préférence sur des instruments des fabricants suivants: Agilent, CTC, DANI, Dionex, Jasco, Shimadzu, Spark, Thermo Scientific, Varian, VWR®/Hitachi, Waters®.
  • Système de flacon/fermeture recommandé pour les applications HPLC
  • Flacons à usage universel pour la quasi-totalité des échantillonneurs automatiques, même avec manipulation robotique
  • Micro-inserts pouvant être fournis pré-assemblés dans les flacons
  • Les flacons peuvent être sertis avec un joint à sertir en aluminium 11 mm standard, car les deux lèvres du clip sont de la même hauteur que le col à sertir
  • Large ouverture pour un remplissage aisé avec des substances visqueuses