Imprimer
VWR® ND18/ND22/ND28, Flacons à bouchon clipsable
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
548-0144EA 18 EUR
548-0144 548-0623 548-0554 548-0555 548-0649 548-0625
VWR® ND18/ND22/ND28, Flacons à bouchon clipsable
Fioles
Ces flacons peuvent être utilisés pour le stockage de poudres et de solides.
  • Bouchons et flacons peuvent être commandés séparément
  • Rapides et faciles à rouvrir et resceller
  • Aucune doublure n'est nécessaire dans le bouchon