Imprimer
VWR®, Systèmes de plaques à 96 puits
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
548-0343EA 509 EUR
548-0343 548-0345 548-0346 548-0349
VWR®, Systèmes de plaques à 96 puits
Microplaques Microplaques à inserts en verre
Systèmes à 96 puits (Ritter) avec inserts en verre, utilisés en chimie combinatoire lorsque la plaque en PP pur n'est pas suffisamment inerte. Les inserts peuvent être fermés au moyen de capsules en PE ou sur toute la surface de la plaque par un film de scellage Sealmat en silicone avec un film en PTFE.