Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Bécher d'écoulement avec diffuseur amovible
Marques : TQC B.V.
Anodised aluminium cups with interchangeable stainless steel nozzles for break-thread flow time comparative measurements.
  • Engraved with a unique serial number
Typically used for the consistency of paintings and varnishes in the laboratory.
Certifications: DIN 53211
Informations de commande: Nozzles and stand must be ordered separately.
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Désignation Cdt Référence VWR Quantité
Bécher d'écoulement 1 769-1120
Diffuseurs interchangeable en acier inoxydable
Désignation Ø trou Cdt Référence VWR Quantité
Diffuseurs interchangeable 1 mm 1 SIMEVF2181
Diffuseurs interchangeable 2 mm 1 769-1122
Diffuseurs interchangeable 3 mm 1 769-1123
Diffuseurs interchangeable 4 mm 1 769-1124
Buse interchangeable 5 mm 1 SIMEVF2025
Diffuseurs interchangeable 6 mm 1 769-1126
Buse interchangeable 7 mm 1 SIMEVF2027
Diffuseurs interchangeable 8 mm 1 769-1128
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ACCESSOIRES
Développer tout / Réduire tout
Accessories
Désignation Cdt Référence VWR Quantité
Chronomètre numérique, type C510, 0,01 s 1 SIMEDI0076
Gaine de régulation de la température avec trépied, pour les coupes de viscosité conformes aux normes DIN et ASTM 1 769-1131
Plaque en verre (100×100 mm) 1 SIMEVF2063
Calculatrice de viscosité, pour la conversion du temps d'écoulement en viscosité 1 769-1151
Statif trépied (260 mm) 1 769-1150
Support annulaire 1 SIMEVF2062
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité