Imprimer
Votre recherche pour: Crochets muraux
14  résultat(s)
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (113-8040)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les points de maintien réglables offrent une véritable flexibilité pour contenir jusqu'à quatre produits de protection en boîte différents et d'autres...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: MEMMERT
Description: Wall Hooks, Wall bracket, UN55
Fournisseur: MEMMERT
Description: Wall Hooks, Wall mount, For IN55plus
Référence Produit: (BOHLR1162-32)
Fournisseur: Bohlender
Description: Pince de tuyau en PE avec aimants de puissance fixés de façon permanente. Les tuyaux d'évacuation b.safe peuvent être facilement accrochés dans la pin...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (159-9110)
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Ce système de fixation en aluminium pour bouteilles de gaz comporte une sangle de sécurité à fermeture rapide par simple clic. Se fixe aisément à une ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: asecos
Description: Wall mounts for gas bottles. Galvanised steel construction.
Fournisseur: Palbam
Description: These wall hooks of varying lengths provide a simple solution for hanging lab coats. Made from stainless steel with electropolished finish.
Fournisseur: Brady
Description: These stations constructed of 14 gauge steel with red plastic coating are ideal for storing padlocks when they are not in use.
Référence Produit: (BRDY800125)
Fournisseur: Brady
Description: This wall-mounted holder is used to keep the tags, ties and marking pens to handy. It holds 50 tags, ties and marking pen and comes with adhesive stri...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (BOHLR1165-03)
Fournisseur: Bohlender
Description: Zone de contact avec tampon de colle sans silicone et 2 alésages Ø 4,2 mm pour une fixation antidérapante sur le bureau.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (BOHLR1164-03)
Fournisseur: Bohlender
Description: Plaque noire en acier, revêtue de poudre. Avec 2 alésages Ø 4,2 mm pour le montage mural avec le matériel de fixation inclus.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (CEDE7202)
Fournisseur: ORKLA CARE AB
Description: Two holders in green hard plastics intended for storage of two Cederroth eyewash bottles (500 ml), making it easy to find in an emergency situation.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: TEKNOMEK
Description: The wall mounted supports can be used in conjunction with our modular baskets.
Fournisseur: GEBRA
Description: Crochets muraux en ABS résistant
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom